Acide benzoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
76170-5G
76170-5GEA 37.4 EUR InStock
76170-5G
Acide benzoïque, Supelco®
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8345ffb338f7ecb0f0b9979c8d7b0fdde2d001e4&vid=07cd2fcedfe081a238bc837e0c43220e6c976afa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité