Kit d'expérimentation, amplification de l'ADN par PCR
Fournisseur: EDVOTEK
330
763-0001EA 164 EUR InStock
763-0001
Kit d'expérimentation, amplification de l'ADN par PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Dans le cadre de cette expérience par PCR, les étudiants réalisent des milliards de copies de petites quantités d'ADN en à peine 90 minutes. Ils doivent simplement mélanger la matrice d'ADN et les amorces aux billes PCR qui contiennent tous les autres composants nécessaires à la réaction PCR. Ils observent par eux-mêmes les quantités croissantes d'ADN, prélèvent des échantillons tous les 2 ou 3 cycles et les analysent sur un gel d'ADN.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • PCR 3 heures ; électrophorèse 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes à volume réglable 5 à 50 µl, pointes, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, billes PCR, matrice d'ADN et amorces, échelle pour la taille de l'ADN, eau ultrapure, billes de cire, colorant de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité