Kit Ready-to-Load™, à qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
Fournisseur: EDVOTEK
S-51
763-0008EA 102 EUR InStock
763-0008
Kit Ready-to-Load™, à qui appartient l'ADN découvert sur les lieux ?
Matériel éducatif Matériel éducatif de médecine légale Kits pour médecine légale
L'ADN obtenu à partir d'un seul cheveu découvert sur une scène de crime peut permettre d'identifier un criminel. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants vont comparer l'ADN de la scène de crime simulée à celui de 2 suspects.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité