Kits Ready-to-Load™, le mystère de la cellule crochue
Fournisseur: EDVOTEK
S-53
763-0010EA 118 EUR InStock
763-0010
Kits Ready-to-Load™, le mystère de la cellule crochue
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Cette expérience simple montre la détection de la mutation responsable de l'anémie drépanocytaire. Dans cette simulation, les étudiants utilisent l'électrophorèse pour séparer les colorations représentant les échantillons du patient et les échantillons témoins.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité