Eye, 5 ×
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000255
763-0113EA 140 EUR InStock
763-0113
Eye, 5 ×
Modèles Modèles de biologie humaine
Magnification 5X. The six parts of the model show how the eye is structured. Tendon, choroid, cornea, vitreous and lens. Separable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité