Bras musclé
Fournisseur: 3B Scientific
1000015
763-0133EA 0 EUR InStock
763-0133
Bras musclé
Modèles Modèles de biologie humaine
Ce modèle de bras illustre les muscles.
  • Cinq muscles superficiels et profonds amovibles
  • Tendons, vaisseaux, nerfs et os du bras
  • Bras et épaule gauches présentés en détail sur ce modèle de très grande qualité
L×p×h: 60×18×18 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité