Structure d'une feuille
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1002504
763-0137EA 229 EUR InStock
763-0137
Structure d'une feuille
Modèles Modèles de botanique
Fagus silvatica. Ce modèle tridimensionnel d'une feuille de frêne grossie 1500×.
Montre les différents types de cellules ainsi que les stomates.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité