Gas sampling pump and tubes
Fournisseur: GASTEC
GV-50PS
763-0292EA 358 EUR InStock
763-0292
Gas sampling pump and tubes
Systèmes de détection de gaz
Gas detector tube system accurately measures vapour concentration levels and slight changes in concentration level.
These detector tubes are used in experiments like respiration, photosynthesis and combustion to determine concentration level.
Informations de commande: Includes a sampling pump, detector tubes and tips for detector tubes. More detector tubes are available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité