Communicating tubes
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41954010
765-0969EA 80.3 EUR InStock
765-0969
Communicating tubes
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de mécanique
Five glass tubes of different shape and inner dimensions. Down to each other. When filling the liquid in the pipes, it is clear that the height of the stowage in the tubes. pipes are independent of the design of the pipes. Comes with foot.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité