Brûleurs électriques, LAB 2 et LAB 3
Fournisseur: K-Factory
LAB3
766-0102EA 568 EUR InStock
766-0102
Brûleurs électriques, LAB 2 et LAB 3
Appareils chauffants Brûleurs électriques
Cet appareil chauffe par l'intermédiaire d'une colonne d'air chaud produite grâce à un procédé breveté de gestion de l'air. Il permet de réaliser toutes les expériences faites auparavant avec le bec bunsen.
  • Températures maximales de 650 °C (LAB2) et de 750°C (LAB3)
  • Parois froides même après des heures de fonctionnement
  • Régulateur de puissance intégré
  • Excellente isolation par carénage de protection
  • Conception garantissant une parfaite étanchéité en cas de déversement accidentel de liquide
Puissance: 500 W (LAB2), 900 W (LAB3)
L×P×H: 149×168×192 mm
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité