VWR® Nano Spectrophotometer
Fournisseur: VWR Collection
76777-152EA 10570 EUR InStock
76777-152
VWR® Nano Spectrophotometer
Spectrophotomètres et Photomètres Biophotomètres
VWR® Nano Spectrophotometer is designed to simplify and accelerate your molecular biology research and routine applications.
  • Rapid calculation and display of 260/280 and 260/230 absorbance ratios
  • Extended-life xenon lamp and monochromator for full spectral scan
  • Auto adjusting pathlengths: 0,2 and 1,0 mm, ensuring accurate measurements
  • Detects up to 4500 ng/µl of undiluted dsDNA
  • Built-in printer and USB port
  • A cuvette port for optical density (OD 600) readings
  • Measurement and data processing time <5 sec
  • Pathlength control adjustment screw driven by
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..