n-Pentane ≥99.0% (par GC), CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus (d'hydrocarbures halogénés très volatils), Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
76866-1L
76866-1LEA 148 EUR InStock
76866-1L
n-Pentane ≥99.0% (par GC), CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus (d'hydrocarbures halogénés très volatils), Riedel-de Haën™
n-Pentane
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36-37 °C
Point de fusion: -131 °C
Densité: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit ~8.3 %
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for halogen hydrocarbons Max. 5 µg/l
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Autoignition Temperature 500 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité