Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bécher d'écoulement avec diffuseur amovible

Fournisseur: Industrial Physics
VF2020
769-1120EA 165 EUR InStock
769-1120
Bécher d'écoulement avec diffuseur amovible
Viscosimètres Coupes à écoulement
Anodised aluminium cups with interchangeable stainless steel nozzles for break-thread flow time comparative measurements.

  • Engraved with a unique serial number

Typically used for the consistency of paintings and varnishes in the laboratory.

Cup weight: 226 g

Cup with orifice 4mm conforms to DIN53211

Certifications: DIN 53211

Informations de commande: Nozzles and stand must be ordered separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité