Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
7706-68EA 0 EUR InStock
7706-68
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Sodium hydroxyde
Attention: Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formule: NaOH
Densité: 1.53 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 49.5 - 52.0 %
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. Passes Test
Assay (NaOH) 49.5 - 52.0 %
Identification Passes Test
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.010 %
Chloride (Cl) ≤0.0025 %
Heavy Metals (as Ag) ≤0.0015 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.025 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.0025 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité