Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
7710.9010EA 0 EUR InStock
7710.9010
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution clear, colourless
Normality (N) 5.9 - 6.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité