Organic reference standard, Atranol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
77236-10MG
77236-10MGEA 325 EUR InStock
77236-10MG
Organic reference standard, Atranol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Degradation product of atranorin is created during the production process of moss absolutes.
  • Atranol is an artifact
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a02cfbab6e3472282d638e803807d5c2d939de18&vid=a02cfbab6e3472282d638e803807d5c2d939de18&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité