(-)-Perillyl alcohol ≥98%, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
77311-1ML
77311-1MLEA 81 EUR InStock
77311-1ML
(-)-Perillyl alcohol ≥98%, Supelco®
(-)-Perillyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00062995
Numéro CAS: 18457-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c9d1dc5ec3dfec5ab8ba969156d00c39af21e2e&vid=a508ba4ed62629b8a4eb0afa14fab5be4adc1111&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité