ω-Bromoacétophénone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
77450-10G
77450-10GEA 154 EUR InStock
77450-10G
ω-Bromoacétophénone, Supelco®
ω-Bromoacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1.647 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000195
Numéro CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
ONU: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité