Vanilline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
77634-5G
77634-5GEA 49.5 EUR InStock
77634-5G
Vanilline, Supelco®
Vanilline
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼82 °C
Densité: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&vid=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité