(S)-(-)-1-Phényléthanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
77849-1ML
77849-1MLEA 119 EUR InStock
77849-1ML
(S)-(-)-1-Phényléthanol, Supelco®
(S)-(-)-1-Phényléthanol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Densité: 1.018 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dd166fa998294fde7e99bf21392b7d286ca955&vid=ec820cc66954cb2877758d77e57484961e05c92e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité