(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
77970-1ML
77970-1MLEA 155 EUR InStock
77970-1ML
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle, Supelco®
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 55 °C (1013 hPa)
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002036
Numéro CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e0ef25a9dc075ba4e2fd7c0b6914d7425c64520&vid=3a3d9da49cd5aac4f149b983219873cbf41d924a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité