Organic reference standard, 2,5-Dihydroxybenzoic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
78069-25MG
78069-25MGEA 53.2 EUR InStock
78069-25MG
Organic reference standard, 2,5-Dihydroxybenzoic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
2,5-Dihydroxybenzoic acid may be used as a reference standard in the determination of 2,5-dihydroxybenzoic acid in biopsy samples using high-performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff023968339c260d3c6b6fdfa279c89d26df9422&vid=ff023968339c260d3c6b6fdfa279c89d26df9422&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité