N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) ≥96.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
78268-1ML-F
78268-1ML-FEA 121 EUR InStock
78268-1ML-F
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) ≥96.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA)
Formule: C₉H₃F₁₄NO₂
MW: 423,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049280
Numéro CAS: 73980-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18d4dacb0cd3c7d0a7baf9a0865796a3dad6a0c5&vid=136e5eed639e37865d0fb371b3b202186b174c26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité