Bromate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
78476-100ML
78476-100MLEA 55.6 EUR InStock
78476-100ML
Bromate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards de bromate
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité