D(-)-Mannitol, Supelco®
Fournisseur: Merck
78513-50G
78513-50GEA 59 EUR InStock
78513-50G
D(-)-Mannitol, Supelco®
D(-)-Mannitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa)
Point de fusion: 164…169 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&vid=fec7795cbd2aa8c6b2dc3e3ffa3eeedbc5d153b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité