Eau pour COT, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
78533-1L
78533-1LEA 45 EUR InStock
78533-1L
Eau pour COT, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76327ff668c173af36615fd453223d4004b161d2&vid=873b85b9ab3b3447a9945074449a37be1cbd90fb&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité