Protein quantitation assay kits, Non-Interfering™ (NI™) Protein Assay
Fournisseur: G Bioscienes
786-005
786-005EA 772 EUR InStock
786-005
Protein quantitation assay kits, Non-Interfering™ (NI™) Protein Assay
Tests Essais protéiniques
A highly sensitive colorimetric protein assay that overcomes interference of common laboratory agents present in protein solutions and shows minimal protein-to-protein variation. The assay is unaffected by the presence of common laboratory agents such as reducing agents, chelating agents, detergents, amines, sugars, chaotropes, salts, drugs, antibiotics, cobalt, and others.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité