Protein blocking agent, BLOT-QuickBlocker™
Fournisseur: G Bioscienes
786-011
786-011EA 112 EUR InStock
786-011
Protein blocking agent, BLOT-QuickBlocker™
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
BLOT-QuickBlocker™ is a modified milk protein that is highly soluble and does not inhibit peroxidase detection. The modified milk protein has high blocking efficiency with a clear background.
  • Readily soluble and produces semi-clear solution
  • No inhibition to peroxidase
  • Fat free and produces clear background
  • Higher blocking efficiency
  • Blocking time 30 to 60 minutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité