Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
786-017
786-017EA 468 EUR InStock
786-017
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
SDS is an anionic detergent molecule tightly bind with the protein molecule masking their native charge and rendering the protein molecules with an overall negative charge.
  • Complete disruption and denaturation of protein structure
  • Used for solubilisation of proteins including membrane proteins
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité