Protein Transfer buffers
Fournisseur: G Bioscienes
786-019
786-019EA 235 EUR InStock
786-019
Protein Transfer buffers
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de transfert
Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal conductivity and efficient protein transfer, without generating excessive heat or transfer distortion.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité