Phosphate buffered saline (PBS), 10X
Fournisseur: G Bioscienes
786-027
786-027EA 95.3 EUR InStock
786-027
Phosphate buffered saline (PBS), 10X
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
PBS 10X solution is used as a wash buffers for Western blotting, ELISA and other applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité