TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
Synonyms: 3,3',3''-Phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, TCEP, Tris(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride
786-030
786-030EA 217 EUR InStock
786-030
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Formule: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145469
Numéro CAS: 51805-45-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité