Bovine aprotinin
Fournisseur: G Bioscienes
786-046
786-046EA 1040 EUR InStock
786-046
Bovine aprotinin
Protéines et Peptides
Aprotinin is a broad range, competitive and reversible inhibitor of chymotrypsin, plasmin, trypsin, kallikrein and other serine proteases. Activity: approx 6,000 KIU/mg.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité