Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Fournisseur: G Bioscienes
786-047
786-047EA 618 EUR InStock
786-047
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin.HCl is a competitive inhibitor of surface aminopeptidases, including aminopeptidase B (Ki=2nM), leucine aminopeptidase (Ki=20nM). Also inhibits aminopeptidases N; does not inhibit endoproteases. Solubility: Soluble up to 5 mg/ml in methanol or 1 mg/ml in 0,15 M NaCl.
Formule: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Numéro MDL: MFCD00058004
Numéro CAS: 65391-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité