Chymostatin
Fournisseur: G Bioscienes
786-048
786-048EA 439 EUR InStock
786-048
Chymostatin
Protéines et Peptides
Chymostatin inhibits serine proteases having a chymotrypsin-like specificity, including α, β γ, and δ chymotrypsin, and most cysteine proteases including cathepsins B, H, L. Soluble in DMSO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité