E-64
Fournisseur: G Bioscienes
786-049
786-049EA 651 EUR InStock
786-049
E-64
Protéines et Peptides
E-64 is an irreversible inhibitor of cysteine proteases. It interacts with the Sn subsites of proteases but has no action on cysteine residues in other proteins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité