Phosphoramidon
Fournisseur: G Bioscienes
786-054
786-054EA 857 EUR InStock
786-054
Phosphoramidon
Protéines et Peptides
Phosphoramidon inhibits some metalloproteases, including thermolysin, collagenase and bacterial metallo proteases from Bacillus subtilis, Streptomyces griseus and Pseudomonas aeruginosa (metallo elastase). Soluble in water, methanol and DMSO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité