α-Toluenesulfonyle fluorure
Fournisseur: G Bioscienes
786-055
786-055EA 154 EUR InStock
786-055
α-Toluenesulfonyle fluorure
α-Toluenesulfonyle fluorure
Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
Formule: C₇H₇FO₂S
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité