Iodoacétamide
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: 2-Iodoacetamide
786-078
786-078EA 431 EUR InStock
786-078
Iodoacétamide
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Point d'ébullition: 266
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité