Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), OneQuant™

Fournisseur: G Bioscienes
Attention

786-082
786-082EA 340 EUR InStock
786-082
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), OneQuant™
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Ideal for enzyme-antibody crosslinking.

  • No weighing required

OneQuant™ Sulfo SMCC: Single use vials to minimize waste.


Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da4a51c3e1b104f7d8ec8fcfca0f865af0d5a4f6&vid=da4a51c3e1b104f7d8ec8fcfca0f865af0d5a4f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 11.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable 0
Water Soluble 1
Cleavable/ Reversible 0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité