Arrest™ extraction buffer
Fournisseur: G Bioscienes
786-133
786-133EA 432 EUR InStock
786-133
Arrest™ extraction buffer
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Arrest™ Extraction Buffer is an optimised combination of various chaotropic agents and RNase inhibitors, which inhibits RNase rapidly. It may be used in conjunction with any RNA extraction method, including extractions based on phenol, chloroform and other organic solvents and detergents.
  • Rapidly inhibit destructive RNases
  • Strong chaotropic buffer for rapid RNA release
  • Compatible with numerous species and tissues
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité