Yeast Geno-DNA Template™
Fournisseur: G Bioscienes
786-134
786-134EA 581 EUR InStock
786-134
Yeast Geno-DNA Template™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Yeast Geno-DNA Template™ isolates high quality genomic DNA from yeast. The kit is based on a two-step lysis of yeast cells, using LongLife™ Zymolyase® and LongLife™ Proteinase K, followed by the removal of proteins and other cellular impurities by precipitation and centrifugation.
The genomic DNA is collected by precipitation and the high yield of extracted DNA has an average 100 kb length and has A₂₆₀/A₂₈₀ 1,8 to 2,0.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité