L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Concentrator
Fournisseur: G Bioscienes
786-144 786-143
786-144EA 245 EUR InStock
786-144 786-143
Concentrator
Protéines purification Protein Purification Dialysis
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité