Système Dot-Blot, Enhancer™
Fournisseur: G-Biosciences
786-163
786-163EA 2690 EUR InStock
786-163
Système Dot-Blot, Enhancer™
Appareils de transfert
Le système Dot-Blot Enhancer™ permet l'application rapide de 384 échantillons de protéines ou d'acides nucléiques sur une membrane de 12×9 cm à des fins d'analyse ultérieure. Les échantillons sont appliqués sur une membrane en nitrocellulose ou en nylon par capillarité, ce qui se traduit par une concentration de l'échantillon en raison de la diffusion minimale.
  • Augmenter la sensibilité Dot-Blot par 10
  • Appliquer jusqu'à 384 échantillons de protéines ou d'acides nucléiques
  • Aucun risque de contamination croisée
  • Aucun équipement électronique
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité