Protein blocking solution, BLOK™ BLOTTO
Fournisseur: G Bioscienes
786-192
786-192EA 316 EUR InStock
786-192
Protein blocking solution, BLOK™ BLOTTO
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
BLOK™ BLOTTO is a 5% novel modified milk protein solution used for Westerns, ELISA and dot blot blocking.
  • Ready to use
  • Blocking in 10 to 15 mins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité