Blocking solution, BLOK™ BSA
Fournisseur: G Bioscienes
786-193
786-193EA 436 EUR InStock
786-193
Blocking solution, BLOK™ BSA
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
BLOK™ BSA is a 10% BSA protein blocking solution.
  • For blocking Westerns, ELISA and dot blots
  • Ready-to-use
  • Available in TBS or PBS buffers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité