Nucleic acid and protein destain, Silver D-Stain™
Fournisseur: G Bioscienes
786-199
786-199EA 478 EUR InStock
786-199
Nucleic acid and protein destain, Silver D-Stain™
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
The staining of gels with silver stains often results in over-staining or unevenly stained gels. Silver D-Stain™ eliminates the need to repeat the electrophoresis.
Suitable for reducing the staining of silver stained gels and revealing over-stained bands.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité