FOCUS™ Protein Alkylation Kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-232
786-232EA 447 EUR InStock
786-232
FOCUS™ Protein Alkylation Kit
Protéines extraction Protein Extraction Kits
The FOCUS™ Protein Alkylation Kit is a proteomic grade iodoacetamide reagent kit for blocking thiols by alkylation. The kit is supplied with a proprietary buffer necessary for efficient alkylation of thiols, while minimising reoxidation of the competing thiol pairs in protein samples. Simply add an appropriate amount to reagent solutions for alkylation of protein thiol groups.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité