Pep-Extract™
Fournisseur: G Bioscienes
786-243
786-243EA 359 EUR InStock
786-243
Pep-Extract™
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Following digestion of proteins with proteases, the addition of Pep-Extract™ rapidly elutes digested peptides in under 20 minutes. The eluted peptides can be used directly in mass spectrometry analysis without any additional clean up. Contains sufficient for 500 protein spots.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité