Immobilisation kit, SDC™ (Steroid/Drug/Compound)
Fournisseur: G Bioscienes
786-271
786-271EA 1340 EUR InStock
786-271
Immobilisation kit, SDC™ (Steroid/Drug/Compound)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
SDC™ (Steroid/Drug/Compound) Immobilisation Kit is designed for the immobilisation of steroids, drugs and chemical compounds that lack primary amines, sulfhydryls, carbonyls and other common coupling groups to a solid-phase agarose support for the use in affinity purification. The kit uses Immobilised DADPA (diaminodipropylamine) resin to bind steroids, drugs and chemicals through their active hydrogens.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité